Learn More
Elma™ A10-reiniger
Providing powerful cleaning power for labware and medical instruments. Elma™ A10 Concentrated Cleaner is a mildly alkaline solution for dip and splash cleaning.
25.65 - 401.00
Specificatie
Producttype Lab Clean A10 Cleaner
pH 11.3
Certificeringen/conformiteit Annex VII A, EC 648/2004, UN 1719
Samenstelling Amphoteric surfactants 5 to 15%, non-ionic surfactants 5 to 15%, Phosphates <5%, Polycarboxylates
Concentratie Ultrasonic unit 1 to 2%, dishwasher 0.5 to 1%
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Volume (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Volume (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11832681
Bekijk documenten
Elma™
8000182
10 L
169.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11822681
Bekijk documenten
Elma™
8000181
2.5 l
51.25
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10288114
Bekijk documenten
Elma™
8000183
25 L
401.00
25 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10616295
Bekijk documenten
Elma™
8000180
1 L
25.65
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Suitable for laboratory instruments made of glass, porcelain, ceramics, plastics and metals (check aluminum, magnesium and light metal alloys before application)
  • Removes emulsions, fat and grease, dust, glass grease, resinified residues, marker, labels, lime soaps and lime deposits
Specificatie
Specificatie
Lab Clean A10 Cleaner
Annex VII A, EC 648/2004, UN 1719
Ultrasonic unit 1 to 2%, dishwasher 0.5 to 1%
5°C to 30°C
11.3
Amphoteric surfactants 5 to 15%, non-ionic surfactants 5 to 15%, Phosphates <5%, Polycarboxylates
Bottle
For dip and splash cleaning of instruments of labs and workshops applications
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.