Learn More
Elma™ A10-reiniger
Providing powerful cleaning power for labware and medical instruments. Elma™ A10 Concentrated Cleaner is a mildly alkaline solution for dip and splash cleaning.
Merk: Elma™ 8000180
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Suitable for laboratory instruments made of glass, porcelain, ceramics, plastics and metals (check aluminum, magnesium and light metal alloys before application)
- Removes emulsions, fat and grease, dust, glass grease, resinified residues, marker, labels, lime soaps and lime deposits
Specificatie
Lab Clean A10 Cleaner | |
Annex VII A, EC 648/2004, UN 1719 | |
Ultrasonic unit 1 to 2%, dishwasher 0.5 to 1% | |
5°C to 30°C | |
1 L |
11.3 | |
Amphoteric surfactants 5 to 15%, non-ionic surfactants 5 to 15%, Phosphates <5%, Polycarboxylates | |
Bottle | |
For dip and splash cleaning of instruments of labs and workshops applications |
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P233-In goed gesloten verpakking bewaren.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: sodium carbonate, ammonia, tetrapotassium pyrophosphate