Learn More
Wheaton™ 50 mL Graduated Centrifuge Tube
Centrifuge tube ideal for spinning down liquid samples.
252.00 - 277.00
Specificatie
Kleur van sluiting | Blue |
---|---|
Kleur | Blue |
Inhoud (metrisch) | 50 mL |
Voor eenmalig gebruik | Single-use |
Materiaal | Polypropylene |
Beschrijving
- Leak free
- Serile
- Conical based tubes
- Graduated
Specificatie
Blue | |
50 mL | |
Polypropylene | |
25 | |
Not Autoclavable | |
Screw Cap | |
Yes | |
9500 x g |
Blue | |
Single-use | |
500 | |
Sterile | |
Conical | |
Yes | |
30 mm |