Learn More
Wheaton™ 50 mL Graduated Centrifuge Tube
Centrifuge tube ideal for spinning down liquid samples.
Merk:  Wheaton™ 380110
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 16434989
  • 252.00 / 500 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Leak free
  • Serile
  • Conical based tubes
  • Graduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
HDPE
Blue
Single-use
500
Racked
Not Autoclavable
Screw Cap
Yes
9500 x g
Blue
50 mL
Polypropylene
25
Sterile
Conical
Yes
30 mm