Learn More
Bochem™ Roestvrijstalen dubbele spatels 18/10
Manufactured from stainless steel, Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatula, Bent is a useful piece of laboratory equipment;
2.70 - 4.30
Specificatie
Autoclaveerbaar | Ja |
---|---|
Vorm | Bent/Curved |
Aantal | 1 Ea. |
Producttype | Dubbele spatel |
Mesmateriaal | 18/10 roestvrij staal |
Produktcode | Merk | Lengte (metrisch) | Lengte (metrisch) mes | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Lengte (metrisch) | Lengte (metrisch) mes | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10130461
|
Bochem™
3100G |
130 mm | 40 mm |
2.70
1 stuk |
|
||||
10652411
|
Bochem™
3101G |
150 mm | 45 mm |
3.05
1 stuk |
|
||||
10180551
|
Bochem™
3102G |
185 mm | 50 mm |
3.20
1 stuk |
|
||||
10568701
|
Bochem™
3103G |
210 mm | 60 mm |
3.35
1 stuk |
|
||||
10314001
|
Bochem™
3104G |
250 mm | 70 mm |
4.30
1 stuk |
|
||||
Beschrijving
- Dubbele spatel
- 18/10 roestvrij staal
- Geschikt voor de autoclaaf
Specificatie
Ja | |
1 Ea. | |
18/10 roestvrij staal |
Bent/Curved | |
Dubbele spatel | |
18/10 roestvrij staal |