Learn More
Bochem™ Roestvrijstalen dubbele spatels 18/10
Manufactured from stainless steel, Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatula, Bent is a useful piece of laboratory equipment;
Merk: Bochem™ 3100G
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Dubbele spatel
- 18/10 roestvrij staal
- Autoclaveerbaar
Specificatie
1 Ea. | |
Bent/Curved | |
40 mm | |
9 mm | |
3 mm | |
18/10 roestvrij staal |
Ja | |
Dubbele spatel | |
9 mm | |
18/10 roestvrij staal | |
130 x 9 mm | |
130 mm |