Learn More
Grant Instruments Well Plate Adaptor
Centrifuge rotor adapter for well plates.
Merk:  Grant Instruments AP-96
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 30274321
  • 135.00 /
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Set of 2 adaptors
  • To be used with R-2 and Ri-2 rotors
  • Rotors can be used with LMC-56, LMC-3000 and LMC-4200R
  • Adaptors available for 96-well plates or 384-well plates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
96-well PCR Plate Adapter
Plastic
Autoclavable
White
2,000 rpm
14 mm
2/Pk.
Grant-Bio LMC Centrifuge
2 x 96-well Plates
Grant Instruments Centrifuges
1,250 x g
124 mm
86 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen