Learn More
Tween 20™, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
52.65 - 133.56
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 9005-64-5 |
---|---|
Moleculaire formule | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 |
Molecular Weight (g/mol) | 522.68 |
MDL-nummer | MFCD00165986 |
InChI Key | HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N |
Synoniem | Polyoxyethylene sorbitan monolaurate |
PubChem CID | 443314 |
SMILES | CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15825398
|
Thermo Scientific
J20605.AP |
500 mL | Plastic bottle |
52.65
500mL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15895178
|
Thermo Scientific
J20605.LO |
1 gal. | Plastic bottle | ||||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
9005-64-5 | |
522.68 | |
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N | |
443314 |
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 | |
MFCD00165986 | |
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate | |
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
Specificatie
Tween 20™ | |
Liquid | |
1.105 | |
1.105 | |
MFCD00165986 | |
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N | |
2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl dodecanoate | |
443314 |
9005-64-5 | |
>100°C | |
>110°C | |
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 | |
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate | |
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO | |
522.68 | |
Ultra Pure |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 500-018-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TR7400000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures