Learn More
Tween 20™, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Merk:  Thermo Scientific J20605.LO
Aantal 1 gal.
Verpakking Plastic bottle
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15895178
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
9005-64-5
522.68
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
443314
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
MFCD00165986
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specificatie
Tween 20™
Liquid
1 gal.
Plastic bottle
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
522.68
Ultra Pure
9005-64-5
>100°C
>110°C (230°F)
1.105
MFCD00165986
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl dodecanoate
443314