Learn More
Fisherbrand™ Reageerbuisje met dunne rand, natronkalkglas
Vervaardigd van natronkalkglas en gemaakt met lichte wanden. De Fisherbrand™-reageerbuisjes van natronkalkglas met lichte wanden en een rand zijn ideaal voor algemene meng- en laboratoriumtoepassingen.
14.26 - 36.26
Specificatie
Certificeringen/conformiteit | ISO 4142 |
---|---|
Materiaal | Natronkalkglas |
Gerand | Ja |
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) | Lengte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) | Lengte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11922188
|
Fisherbrand™
FB63101 |
10 mm | 75 mm | N/A | |||||
11932188
|
Fisherbrand™
FB63102 |
12 mm | 75 mm | N/A | |||||
11952188
|
Fisherbrand™
FB63104 |
16 mm | 125 mm | N/A | |||||
11962178
|
Fisherbrand™
FB63107 |
24 mm | 150 mm | N/A | |||||
11972188
|
Fisherbrand™
FB63106 |
18 mm | 150 mm | N/A | |||||
11962188
|
Fisherbrand™
FB63105 |
16 mm | 150 mm | N/A | |||||
Beschrijving
- Bestand tegen matige verwarming
- Lichtgewicht
- Conform ISO 4142
Specificatie
ISO 4142 | |
Natronkalkglas | |
Ja |