Learn More
Fisherbrand™ Reageerbuisje met dunne rand, natronkalkglas
Vervaardigd van natronkalkglas en gemaakt met lichte wanden. De Fisherbrand™-reageerbuisjes van natronkalkglas met lichte wanden en een rand zijn ideaal voor algemene meng- en laboratoriumtoepassingen.
Merk: Fisherbrand™ FB63107
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Features: rimmed light walls
- Withstands: moderate warming
- Complies to: ISO 4142
Specificatie
ISO 4142 | |
Natronkalkglas | |
Ja |
150 mm | |
50 per verpakking | |
24 mm |