Learn More
Buerkle™ Hitte- en vuurbestendige hulzen van siliconen
Vervaardigd van siliconenrubber voor een hoge thermische resistentie. Buerkle™ HotGrip™-handbeschermers beschermen vingers en handen tegen brandwonden en bevriezing.
57.25 - 79.65
Specificatie
Materiaal Siliconenrubber
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Kleur Voor gebruik met (toepassing) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Kleur Voor gebruik met (toepassing) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10074112
Bekijk documenten
Buerkle™
9768-0001
Rood Beschermt de hele hand tegen brandwonden en bevriezing
57.25
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10185322
Bekijk documenten
Buerkle™
9768-0002
Wit Beschermt de duim en wijsvinger tegen brandwonden en bevriezing
58.35
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10700034
Bekijk documenten
Buerkle™
9768-0003
Wit Beschermt de duim, middelvinger en ringvinger tegen brandwonden en bevriezing
79.65
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Resistant to temperatures from –50 to +200°C (briefly up to +250°C)
  • Deep frozen, hot or boiling substances and apparatus can be safely handled and positioned
  • Sililcone rubber is extremely elastic and slip-proof; ideal for smooth surfaces
  • Secure grip 
Specificatie
Specificatie
Siliconenrubber