Learn More
Buerkle™ Hitte- en vuurbestendige hulzen van siliconen
Vervaardigd van siliconenrubber voor een hoge thermische resistentie. Buerkle™ HotGrip™-handbeschermers beschermen vingers en handen tegen brandwonden en bevriezing.
Merk:  Buerkle™ 9768-0003
62.45 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10700034
  • 79.65 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Resistant to temperatures from –50 to +200°C (briefly up to +250°C)
  • Deep frozen, hot or boiling substances and apparatus can be safely handled and positioned
  • Sililcone rubber is extremely elastic and slip-proof; ideal for smooth surfaces
  • Secure grip 
Specificatie
Specificatie
Siliconenrubber
Wit
Beschermt de duim, middelvinger en ringvinger tegen brandwonden en bevriezing