Learn More
Kartell™ Polypropyleen maatkan
Vervaardigd van zeer transparant polypropyleen voor duurzaamheid, helderheid en uitstekende chemische bestendigheid. Autoclaveerbare Kartell™ korte kannen van polypropyleen bieden een voordelige en veilige oplossing voor het meten en schenken van vloeistoffen in het laboratorium.
264.71 - 318.27
Specificatie
Kleur Doorzichtig
Vorm Short
Materiaal Polypropyleen
Autoclaveerbaar Autoclavable
Graduated Ja
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Schaalverdeling Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Schaalverdeling Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15895497
Bekijk documenten
Kartell™
0115600
500 ml 25mL
318.27
Pack of 60
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15805507
Bekijk documenten
Kartell™
0115700
1000 ml 50 ml
267.28
Pack of 48
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
15815507
Bekijk documenten
Kartell™
0115800
2000 ml 50 ml
302.89
Pack of 36
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15825507
Bekijk documenten
Kartell™
0116000
5000 ml 250 ml
264.71
12 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Permanent gegoten schaalverdeling zorgt voor duidelijkheid en reproduceerbaarheid
  • Autoclaveerbaar op 121 °C 
  • Zeer doorzichtig, met name wanneer gevuld met vloeistof
  • Duimgreep op handvat zorgt voor stabiliteit en de niet-druppende schenktuit beperkt morsen tot een minimum bij het schenken van vloeistoffen
  • Geschikt voor voedingsmiddelen
Specificatie
Specificatie
Doorzichtig
Polypropyleen
Ja
Short