Learn More
Kartell™ Polypropyleen maatkan
Vervaardigd van zeer transparant polypropyleen voor duurzaamheid, helderheid en uitstekende chemische bestendigheid. Autoclaveerbare Kartell™ korte kannen van polypropyleen bieden een voordelige en veilige oplossing voor het meten en schenken van vloeistoffen in het laboratorium.
Merk: Kartell™ 0115800
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Permanent molded graduations provide clarity and reproducibility
- Autoclavable at 121°C
- Highly translucent, particularly when filled with liquid
- Thumb grip on handle creates stability and no-drip spout minimizes spillage when pouring liquids
- Suitable for foodstuff
Specificatie
2000 ml | |
Short | |
50 ml | |
Ja | |
165 mm |
Doorzichtig | |
Polypropyleen | |
Ja | |
165 mm |