Learn More
Cytiva Sephacryl™ S-500 High Resolution Media
Hydrophilic, rigid allyl dextran/bisacrylamide matrix for fast and reproducible purification of proteins, polysaccharides and other macromolecules
Merk:  Cytiva 17-0613-01
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11550794
  • 865.00 /
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
Chromatography media offer good recovery and low nonspecific adsorption. Enable gel filtration at laboratory and industrial scale, and may be purchased in prepacked columns.
  • For separating polysaccharides, macromolecules with extended structures, and small plasmids
  • Excellent purification over a wide molecular weight range
  • High reproducibility due to long-term chemical and physical stability
  • High flow rates and recoveries
  • Well-suited to industrial-scale use
  • Storage conditions: 20% ethanol; 4° to 30°C
  • Available in a variety of selectivities and volumes
Chemical Stability (stable in all common buffers):
  • 1M acetic acid, 8M urea
  • 6M guanidine-HCl, 1% SDS
  • 2M NaCl, 24% ethanol
  • 30% propanol, 30% acetonitrile
  • 0.5M NaOH (for cleaning)
pH Stability
  • 3 to 11 (long-term and working)
  • 2 to 13 (short-term)
Physical Stability:
  • Negligible volume variation due to changes in pH or ionic strength
  • Autoclavability: At 121°C, pH 7 for 30 minutes (gel only)
  • Antimicrobial agent: 20% ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
750 mL
25 to 75 μm
Sephacryl HR Media
40 to 140cm
5.9 in.
100kPa
Allyl Dextran and N, N'-methylenebisacrylamide
4° to 30°C
>125 cm/hr.
19 to 230L
Solid Spherical Bead
Allow fast and reproducible purification of proteins, polysaccharides and other macromolecules by gel filtration at laborato ry and industrial scale
15cm
3 to 11
Polysaccharides, macromolecules and small plasmids
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Sephacryl S-500 High Resolution
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Het mengsel bestaat voor 16.5 procent uit een of meer bestanddelen waarvan de acute toxiciteit niet bekend is.
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen