Learn More
Buerkle™ Scrapers for Foodstuffs
Scrapers with easy-to-clean, smooth and pore-free surface ideal for the food sector.
9.10 - 11.50
Specificatie
Producttype | Schraper |
---|---|
Materiaal | Polypropyleen |
Autoclaveerbaar | Ja |
Type handgreep | Vast |
Stijl | Uit een stuk |
Beschrijving
- For foodstuffs (FDA and EU Nr. 10/2011)
- Polypropylene has a high resistance to chemicals and temperatures
- Can be also used for boiling products
Specificatie
Schraper | |
Ja | |
Uit een stuk | |
FDA en (EU) Nr. 10/2011 |
Polypropyleen | |
Vast | |
Wit | |
Geschikt voor gebruik met voedingsmiddelen |