Learn More
Buerkle™ Scrapers for Foodstuffs
Scrapers with easy-to-clean, smooth and pore-free surface ideal for the food sector.
Merk:  Buerkle™ 8300-4010
9.32 EUR valid until 2025-08-31
Use promo code "24124" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10440401
  • 11.50 / Each
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • For foodstuffs (FDA and EU Nr. 10/2011)
  • Polypropylene has a high resistance to chemicals and temperatures
  • Can be also used for boiling products
Specificatie
Specificatie
Schraper
Ja
Uit een stuk
FDA en (EU) Nr. 10/2011
250 mm
Polypropyleen
Vast
Wit
Geschikt voor gebruik met voedingsmiddelen
110 mm