Learn More
Fisherbrand™ Multi-Channel Reservoirs
Zorg voor volledige monsterwinning met tapse reservoirs. Fisherbrand™ meerkanaalse reservoirs zijn ontworpen voor perfecte hantering met dikkere, knijpbestendige wanden. Reservoirs voor eenmalig gebruik zijn verkrijgbaar in twee maten, steriel of niet-steriel, plus een heldere PVC-optie voor beter zicht op de monsters.
53.55 - 147.00
Specificatie
Afmetingen (L x B x H) 145 x 85 x 25mm
Type Reagent Reservoir
Voor eenmalig gebruik Ja
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Steriliteit Materiaal Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Steriliteit Materiaal Kleur Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11314035
Bekijk documenten
Fisherbrand™
HS20521A
55 ml Non-sterile PVC Transparant This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
11344035
Bekijk documenten
Fisherbrand™
HS20721B
100 ml Non-sterile Polystyreen Wit This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
11324035
Bekijk documenten
Fisherbrand™
HS20521B
55 ml Non-sterile Polystyreen Wit This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15312630
Bekijk documenten
Fisherbrand™
24810-30
55 ml Non-sterile Polystyreen Wit This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
11334035
Bekijk documenten
Fisherbrand™
HS20521C
55 ml Sterile Polystyreen Wit This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
11354035
Bekijk documenten
Fisherbrand™
HS20721C
100 ml Sterile Polystyreen Wit This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • Dikke wanden van wit polystyreen of transparant PVC, met pletbestendige torentjes op de hoeken
  • Taps toelopende reservoirbodems en tuiten voor gemakkelijk schenken voor volledige monsterterugwinning
  • Stapelbaar, met tabs om te voorkomen dat de reservoirs aan elkaar blijven plakken
  • Volumes van 55 ml en 100 ml, beide met schaalmarkeringen om de 25 ml
  • Steriele varianten verkrijgbaar
    • Door middel van gammabestraling gesteriliseerd in een ISO-gecertificeerde instelling
    • Afzonderlijk afgedicht verpakt in Sani-Tear HDPE-pakjes
Specificatie
Specificatie
145 x 85 x 25mm
Reagent Reservoir
Ja