Learn More
Fisherbrand™ Multi-Channel Reservoirs
Zorg voor volledige monsterwinning met tapse reservoirs. Fisherbrand™ meerkanaalse reservoirs zijn ontworpen voor perfecte hantering met dikkere, knijpbestendige wanden. Reservoirs voor eenmalig gebruik zijn verkrijgbaar in twee maten, steriel of niet-steriel, plus een heldere PVC-optie voor beter zicht op de monsters.
Merk: Fisherbrand™ 24810-30
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Thick walls of white polystyrene or clear PVC, with crush-resistant turrets at the corners
- Tapered reservoir bottoms and easy-pour spouts to aid full sample recovery
- Stackable, with tabs to prevent stacked reservoirs from sticking
- 55mL and 100mL volumes, both with 25mL graduation marks
- Sterile versions available
- Gamma-irradiated in an ISO-certified facility
- Individually sealed in Sani-Tear HDPE packets
Specificatie
Wit | |
145 x 85 x 25mm | |
Non-sterile | |
100 verpakking |
55 ml | |
Polystyreen | |
Reagensreservoirs | |
Ja |
Product Content Correction
Product Title
Fisherbrand™ Multi-Channel Reservoirs > Capacity: 55mL; Color: White; Quantity: 100/pk