Learn More
Quickfit™ glazen conische trechter met gesinterde glazen schijf
Gemaakt van chemisch bestendig borosilicaatglas. Quickfit™ glazen conische trechter met gesinterde glazen schijf is bestand tegen de meeste corrosieve reagentia zoals ammoniak en zwavelzuur. Conische vorm met gesinterde glazen schijf elimineert de noodzaak van filterpapier. Integrale verbindingsconus van matglas op de steel sluit aan op Quickfit™ Büchner-kolven en -vaten.
92.65 - 99.05
Specificatie
Materiaal Borosilicaatglas
Cone Size 19/26
Voor gebruik met (toepassing) Quickfit™ Buchner-kolven
Inclusief Gesinterde glazen schijf
Poreusheid 3
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Diameter (metrisch) schijf Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) schijf Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12455386
Bekijk documenten
Quickfit
SF4A32
20 mm
99.05
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12018483
Bekijk documenten
Quickfit
SF4B32
30 mm
92.65
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Constructed of chemically resistant borosilicate glass. Quickfit™ Glass Conical Funnel with Glass Sintered Disc is resistant to most corrosive reagents such as ammonia and sulphuric acid. Conical shape with glass sintered disc eliminates the need for filter papers. Integral ground glass cone on the stem connects to Quickfit™ Büchner flasks and vessels.
  • Kegelvormig met gesinterde glazen schijf
  • Bestand tegen de meeste corrosieve reagentia waaronder ammoniak en zwavelzuur
  • Beschikt over een integrale verbindingsconus van matglas op de steel voor directe bevestiging op Quickfit™ Büchner-kolven
Specificatie
Specificatie
Borosilicaatglas
Quickfit™ Buchner-kolven
3
Filtertrechter
19/26
Gesinterde glazen schijf
16 to 40μm