Learn More
Quickfit™ glazen conische trechter met gesinterde glazen schijf
Gemaakt van chemisch bestendig borosilicaatglas. Quickfit™ glazen conische trechter met gesinterde glazen schijf is bestand tegen de meeste corrosieve reagentia zoals ammoniak en zwavelzuur. Conische vorm met gesinterde glazen schijf elimineert de noodzaak van filterpapier. Integrale verbindingsconus van matglas op de steel sluit aan op Quickfit™ Büchner-kolven en -vaten.
Merk:  Quickfit SF4A32
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12455386
  • 99.05 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Constructed of chemically resistant borosilicate glass. Quickfit™ Glass Conical Funnel with Glass Sintered Disc is resistant to most corrosive reagents such as ammonia and sulphuric acid. Conical shape with glass sintered disc eliminates the need for filter papers. Integral ground glass cone on the stem connects to Quickfit™ Büchner flasks and vessels.
  • Conical shape with glass sintered disc
  • Resistant to most corrosive reagents - Ammonia, sulfuric acid, etc
  • With integral ground glass cone on the stem for connecting to Quickfit™ Büchner flasks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Borosilicaatglas
Quickfit™ Buchner-kolven
Gesinterde glazen schijf
16 to 40μm
19/26
20 mm
3
Filtertrechter