Learn More
Quickfit™ ontvanger voor lichte hulpstof, borosilicaatglas
Bepaal het watergehalte in een oplossing met het Dean-Stark-patroonapparaat. QuickFit™ lichtgewicht entrainer-ontvanger van borosilicaatglas.
111.00 - 166.00
Specificatie
Voor gebruik met (toepassing) | Voor gebruik met oplosmiddel-entrainers die lichter zijn dan water |
---|---|
Materiaal | Borosilicaatglas |
Certificeringen/conformiteit | BS 756 |
Voor gebruik met (apparatuur) | Lichte entrainer |
Maat | Cone: 24/29, Socket: 19/26 |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Type | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Type | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11349093
|
Quickfit
WE6/23/10T |
10 ml | Lichte entrainer-ontvanger |
166.00
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11359093
|
Quickfit
WE6/23/25 |
25 ml | Light Entrainer Receiver |
115.00
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10422025
|
Quickfit
WE6/23/2 |
2 ml | Lichte entrainer-ontvanger |
111.00
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11369093
|
Quickfit
WE6/23/7 |
7.5 ml | Light Entrainer Receiver |
125.00
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
- Conform BS 756
- Ontvangers met Dean and Stark-patroon voor het bepalen van het watergehalte in petroleumproducten
- Voor gebruik met oplosmiddel-entrainers die lichter zijn dan water
- Borosilicaatglas en buisje met schaalverdeling
Specificatie
Voor gebruik met oplosmiddel-entrainers die lichter zijn dan water | |
BS 756 | |
Cone: 24/29, Socket: 19/26 |
Borosilicaatglas | |
Lichte entrainer |