Learn More
Quickfit™ ontvanger voor lichte hulpstof, borosilicaatglas
Bepaal het watergehalte in een oplossing met het Dean-Stark-patroonapparaat. QuickFit™ lichtgewicht entrainer-ontvanger van borosilicaatglas.
Merk: Quickfit WE6/23/7
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Conform BS 756
- Dean-Stark-type opvangers voor de bepaling van het watergehalte van petroleumproducten
- Voor gebruik met oplosmiddel-entrainers die lichter zijn dan water
- Borosilicaatglas met buisje met schaalverdeling
Specificatie
Voor gebruik met oplosmiddel-entrainers die lichter zijn dan water | |
Borosilicate Glass | |
BS 756 | |
Lichte entrainer |
Light Entrainer Receiver | |
7.5 ml | |
7.5 ml | |
Cone: 24/29, Socket: 19/26 |