Learn More
Quickfit™ opvanger voor zware hulpstof, borosilicaatglas
Bepaal het gehalte aan water of vluchtige olie. De QuikFit™ robuuste ontvanger-entrainer van borosilicaatglas is perfect wanneer de oplosmiddel-entrainer zwaarder is dan water.
125.00 - 128.00
Specificatie
Voor gebruik met (toepassing) | Voor de bepaling van het watergehalte in petroleumproducten bij gebruik van een oplosmiddel-entrainer, die zwaarder is dan water |
---|---|
Type | Robuuste ontvanger-entrainer |
Materiaal | Borosilicaatglas |
Certificeringen/conformiteit | BS 756 |
Voor gebruik met (apparatuur) | Sterke entrainer |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
12465436
|
Quickfit
WE7/23/12 |
12.5 ml |
125.00
1 stuk |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
12475436
|
Quickfit
WE7/23/3 |
3 ml |
128.00
1 stuk |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Determine water or volitile oil content. The QuikFit™ borosilicate glass heavy entrainer receiver is perfect when the solvent entrainer is heavier than water.
- Conform BS 756
- Voor de bepaling van het watergehalte van petroleumproducten met behulp van een oplosmiddel-entrainer die zwaarder is dan water
- Ook geschikt voor de schatting van het gehalte aan vluchtige oliën
- De hoogste kwaliteit borosilicaatglas met buisje met schaalverdeling en nauwkeurig geslepen Quickfit™-slijpstukken
Specificatie
Voor de bepaling van het watergehalte in petroleumproducten bij gebruik van een oplosmiddel-entrainer, die zwaarder is dan water | |
Borosilicaatglas | |
Sterke entrainer |
Robuuste ontvanger-entrainer | |
BS 756 |