Learn More
Quickfit™ opvanger voor zware hulpstof, borosilicaatglas
Bepaal het gehalte aan water of vluchtige olie. De QuikFit™ robuuste ontvanger-entrainer van borosilicaatglas is perfect wanneer de oplosmiddel-entrainer zwaarder is dan water.
Merk:  Quickfit WE7/23/12
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12465436
  • 125.00 / 1 stuk
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
Determine water or volitile oil content. The QuikFit™ borosilicate glass heavy entrainer receiver is perfect when the solvent entrainer is heavier than water.
  • Complies with BS 756
  • For the determination of water content in petroleum products using a solvent entrainer which is heavier than water
  • Also suitable for the estimation of volatile oil content
  • Highest quality borosilicate glass with graduated tube and Quickfit™ precision ground joints
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Voor de bepaling van het watergehalte in petroleumproducten bij gebruik van een oplosmiddel-entrainer, die zwaarder is dan water
Borosilicaatglas
BS 756
Sterke entrainer
Robuuste ontvanger-entrainer
12.5 ml
12.5 ml
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen