Learn More
Polysorbate 80, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
205.00 - 15330.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 9005-65-6
Moleculaire formule (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Molecular Weight (g/mol) 604.82
MDL-nummer MFCD00082107
InChI Key HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
IUPAC Name 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl (9E)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15469933
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
4117-02
20 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle
205.00
20mL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
10554683
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
4117-04
200 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle
298.00
200mL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15528894
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
4117-06
1 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle
1185.00
1 liter
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
12615457
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
4117-12
1 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle, w/ Septum This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15362724
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
4117-03
4 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle
3670.00
4 liter
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15538894
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
4117-07
19 L Steel Drum
15330.00
19 liter
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
9005-65-6
604.82
HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
MFCD00082107
2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl (9E)-octadec-9-enoate
Specificatie
Polysorbate 80
148.00°C
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl (9E)-octadec-9-enoate
Multi-Compendial/NF
9005-65-6
1L = 1.08kg
MFCD00082107
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
604.82