Learn More
Polysorbate 80, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Merk:  Avantor J.T.Baker 4117-07
Aantal 19 L
Verpakking Steel Drum
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15538894
  • 15330.00 / 19 liter
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
9005-65-6
604.82
HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
MFCD00082107
2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl (9E)-octadec-9-enoate
Specificatie
Polysorbate 80
19 L
Steel Drum
(C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl (9E)-octadec-9-enoate
Multi-Compendial/NF
9005-65-6
148.00°C
1L = 1.08kg
MFCD00082107
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
604.82