Learn More
Buerkle™ Polypropylene Container Connector
Container connectors with outer thread for the easy mounting of thread in the sides of containers.
14.65 - 17.70
Specificatie
Certificeringen/conformiteit | EU Foodstuffs |
---|---|
Beschrijving | Outer thread |
Materiaal | Polypropylene |
Producttype | Container Connection |
Produktcode | Merk | Breedte (metrisch) | Kleur | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Breedte (metrisch) | Kleur | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10360391
|
Buerkle™
8530-0034 |
18 mm | Gray |
14.65
1 stuk |
|
||||
10147653
|
Buerkle™
8533-0034 |
18 mm | White |
16.85
1 stuk |
|
||||
10764745
|
Buerkle™
8533-0100 |
24 mm | White |
17.70
1 stuk |
|
||||
Beschrijving
- Polypropylene construction
- Complete with EPDM seals
Specificatie
EU Foodstuffs | |
Outer thread | |
Polypropylene | |
Container Connection |