Learn More
Pepsin/Hydrochloric Acid Electrode Cleaning Solution, SI Analytics™
SI Analytics™ Pepsin/Hydrochloric Acid Electrode Cleaning Solution is a corrosive solution that is suitable for cleaning electrodes.
35.31 - 72.70
Specificatie
Kookpunt | 100°C |
---|---|
Kleur | Colorless |
Type vuloplossing | Reinigingsoplossing |
Geur | Odorless |
pH-bereik | 1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11904759
|
SI Analytics
285138295 |
250 ml |
35.31
250mL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10213511
|
SI Analytics
285138538 |
1000 mL |
72.70
1 L |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
- Water, pepsin A, hydrochloric acid
- Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008: HS05 corrosion
- The product does not contain any relevant quantities of materials with critical values that have to be monitored at the workplace
- Avoid contact with the eyes and skin
- Do not inhale gases / fumes / aerosols
- Take off contaminated clothing and wash it before reuse
- Formation of hydrogen possible with metals and alloys (risk of explosion)
- Generally not hazardous for water
Specificatie
100°C | |
Reinigingsoplossing | |
1 | |
23hPa |
Colorless | |
Odorless | |
Fully miscible in water |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Pepsine/zoutzuur-oplossing
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- EUH208-Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Pepsin A