Learn More
Pepsin/Hydrochloric Acid Electrode Cleaning Solution, SI Analytics™
SI Analytics™ Pepsin/Hydrochloric Acid Electrode Cleaning Solution is a corrosive solution that is suitable for cleaning electrodes.
Merk:  SI Analytics 285138538
69.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10213511
  • 72.70 / 1 L
Beschrijving
Beschrijving
  • Water, pepsin A, hydrochloric acid
  • Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008: HS05 corrosion
  • The product does not contain any relevant quantities of materials with critical values that have to be monitored at the workplace
  • Avoid contact with the eyes and skin
  • Do not inhale gases / fumes / aerosols
  • Take off contaminated clothing and wash it before reuse
  • Formation of hydrogen possible with metals and alloys (risk of explosion)
  • Generally not hazardous for water
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
100°C
Cleaning Solution
1
Fully miscible in water
Colorless
Odorless
1000 mL
23hPa
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • EUH208-Bevat pepsin A. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: pepsin A