Learn More
Diba Omnifit™ Replacement Endpieces for EZ SolventPlus™ Columns
Select from fixed or adjustable Omnifit™ Replacement Endpieces for EZ SolventPlus™ Columns
Specificatie
Type | Liquid Chromatography Column |
---|---|
Voor gebruik met (apparatuur) | Omnifit™ EZ SolventPlus™ Columns |
Materiaal | PTFE |
Produktcode | Merk | Met eindkappen | Diameter (metrisch) binnen | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Met eindkappen | Diameter (metrisch) binnen | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15805314
![]() |
Diba
006ESAE-06 |
Adjustable | 6.6 mm |
1 stuk for
|
N/A | ||||
15815314
![]() |
Diba
006ESAE-10 |
Adjustable | 10 mm |
1 stuk for
|
N/A | ||||
15825314
![]() |
Diba
006ESAE-15 |
Adjustable | 15 mm |
1 stuk for
|
N/A | ||||
15835314
![]() |
Diba
006ESAE-25 |
Adjustable | 25 mm |
1 stuk for
|
N/A | ||||
15845314
![]() |
Diba
006ESAE-35 |
Adjustable | 35 mm |
1 stuk for
|
N/A | ||||
15855314
![]() |
Diba
006ESAE-50 |
Adjustable | 50 mm |
1 stuk for
|
N/A | ||||
15865314
![]() |
Diba
006ESFE-06 |
Fixed | 6.6 mm |
1 stuk for
|
N/A | ||||
15875314
![]() |
Diba
006ESFE-10 |
Fixed | 10 mm |
1 stuk for
|
N/A | ||||
15885314
![]() |
Diba
006ESFE-15 |
Fixed | 15 mm |
1 stuk for
|
N/A | ||||
15895314
![]() |
Diba
006ESFE-25 |
Fixed | 25 mm |
1 stuk for
|
N/A | ||||
15805324
![]() |
Diba
006ESFE-35 |
Fixed | 35 mm |
1 stuk for
|
N/A | ||||
15815324
![]() |
Diba
006ESFE-50 |
Fixed | 50 mm |
1 stuk for
|
N/A | ||||
Specificatie
Liquid Chromatography Column | |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Columns | |
PTFE |