Learn More
Diba Omnifit™ Replacement Endpieces for EZ SolventPlus™ Columns
Select from fixed or adjustable Omnifit™ Replacement Endpieces for EZ SolventPlus™ Columns
Merk:  Diba 006ESAE-06
Encompass_Preferred
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15805314
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Adjustable
6.6 mm
15 cm
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Columns
Liquid Chromatography Column
PTFE