Learn More
Macherey-Nagel™ Octadecyl Phase Polygosil™
210.00 - 1730.00
Specificatie
Partikelgrootte | 7 μm |
---|---|
Poriegrootte | 100 Å |
Techniek | Liquid Chromatography |
Type | Polygosil C18 Phases |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10689941
|
Macherey-Nagel™
711570.100 |
100 g |
1730.00
100g |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10318441
|
Macherey-Nagel™
711570.10 |
10 g |
210.00
10g |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Specificatie
7 μm | |
100 Å | |
Liquid Chromatography | |
Polygosil C18 Phases |