Learn More
Macherey-Nagel™ Octadecyl Phase Polygosil™
Merk:  Macherey-Nagel™ 711570.100
1660.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10689941
  • 1730.00 / 100g
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
7 μm
Liquid Chromatography
Polygosil C18 Phases
100 Å
100 g