Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis Analytical HPLC EC Column
564.00 - 795.00
Specificatie
Kolomchemie | Silica |
---|---|
Kolomindeling | Analytical Column |
Crosslinking | Polymeric octadecyl |
Voor gebruik met | HPLC |
Mobiele fasecompatibiliteit | Acetonitrile/water |
Produktcode | Merk | Lengte (metrisch) | Diameter (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Lengte (metrisch) | Diameter (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
12468447
|
Macherey-Nagel™
760412.20 |
125 mm | 2 mm |
646.00
1 stuk |
|
||||
12408457
|
Macherey-Nagel™
760413.20 |
150 mm | 2 mm |
646.00
1 stuk |
|
||||
12478447
|
Macherey-Nagel™
760412.30 |
125 mm | 3 mm |
656.00
1 stuk |
|
||||
12458457
|
Macherey-Nagel™
760414.30 |
250 mm | 3 mm |
749.00
1 stuk |
|
||||
12448457
|
Macherey-Nagel™
760414.20 |
250 mm | 2 mm |
754.00
1 stuk |
|
||||
12418457
|
Macherey-Nagel™
760413.30 |
150 mm | 3 mm |
656.00
1 stuk |
|
||||
12428447
|
Macherey-Nagel™
760410.20 |
50 mm | 2 mm |
564.00
1 stuk |
|
||||
12438447
|
Macherey-Nagel™
760410.30 |
50 mm | 3 mm |
564.00
1 stuk |
|
||||
12478457
|
Macherey-Nagel™
760415.46 |
100 mm | 4.6 mm |
723.00
1 stuk |
|
||||
12498447
|
Macherey-Nagel™
760412.46 |
125 mm | 4.6 mm |
723.00
1 stuk |
|
||||
12438457
|
Macherey-Nagel™
760413.46 |
150 mm | 4.6 mm |
723.00
1 stuk |
|
||||
12468457
|
Macherey-Nagel™
760414.46 |
250 mm | 4.6 mm |
795.00
1 stuk |
|
||||
12767830
|
Macherey-Nagel™
760416.46 |
75 mm | 4.6 mm |
615.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
12458447
|
Macherey-Nagel™
760410.46 |
50 mm | 4.6 mm |
615.00
1 stuk |
|
||||
10406964
|
Macherey-Nagel™
760414.40 |
250 mm | 4 mm |
749.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
12428457
|
Macherey-Nagel™
760413.40 |
150 mm | 4 mm |
656.00
1 stuk |
|
||||
12448447
|
Macherey-Nagel™
760410.40 |
50 mm | 4 mm |
564.00
1 stuk |
|
||||
Specificatie
Silica | |
Polymeric octadecyl | |
Acetonitrile/water | |
1 to 10 | |
1 Ea. | |
L1 | |
Silica | |
Steric Selectivity | |
Analytical EC Column |
Analytical Column | |
HPLC | |
5 μm | |
110 Å | |
Acetonitrile/water | |
C18 Isis | |
20% | |
Yes |