Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Isis Analytical HPLC EC Column
Merk:  Macherey-Nagel™ 760410.30
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12438447
  • 564.00 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
Silica
Polymeric octadecyl
HPLC
8700 psi (600 bar)
5 μm
110 Å
Acetonitrile/water
60°C
C18 Isis
20%
Yes
Analytical EC Column
Analytical Column
3 mm
50 mm
Acetonitrile/water
1 to 10
1 Ea.
340 m²/g
L1
Silica
Steric Selectivity
Reversed Phase
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen