Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 ec HPLC CC Guard Columns
178.00
Specificatie
pH 1 to 9
Lengte (metrisch) 8 mm
Poriegrootte 100Å
Type CC Guard Column
Stationaire fase NUCLEODUR™ C18 ec
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Diameter (metrisch) binnen Koolstofbelasting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) binnen Koolstofbelasting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12738912
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
761100.40
4 mm 4%
178.00
Toevoegen aan winkelmandje
12791051
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
761100.30
3 mm 4%
178.00
Toevoegen aan winkelmandje
12468557
Bekijk documenten
Macherey-Nagel™
761005.30
3 mm 17.5%
178.00
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
1 to 9
100Å
NUCLEODUR™ C18 ec
Acetonitrile/Water
Octadecyl
HPLC
Yes
8 mm
CC Guard Column
Acetonitrile/Water
Silica
Guard Column
Spherical
L1