Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 ec HPLC CC Guard Columns
Merk:  Macherey-Nagel™ 761005.30
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12468557
  • 178.00 /
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
17.5%
3 μm
100Å
3 mm
Acetonitrile/Water
Silica
Guard Column
HPLC
Yes
1 to 9
8 mm
CC Guard Column
NUCLEODUR™ C18 ec
Acetonitrile/Water
Octadecyl
Scaling up of preparative HPLC
Spherical
L1
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen