Learn More
Brand™ Mucasol™ Universal Detergent Liquid Concentrate
Cleans instruments made of glass, plastic, rubber, and metal in 10 to 30 minutes without mechanical help. BRAND™ Mucasol™ Universal Detergent Liquid Concentrate replaces chromosulfuric acid, is free from chlorine and caustic alkalis, is non-toxic, nonaggressive and biodegradable.
114.00 - 216.00
Specificatie
Producttype Mucasol universele reinigingsmiddelen
pH ∼11.5 (0.7%), ∼11.7 (3%)
Uiterlijk Lichtgroen
Samenstelling Alkaline; >30% fosfaten, <5% anionische oppervlakteactieve stoffen, amfoterische oppervlakteac
Concentratie Ultrasoon bad: 0.2 tot 2% (1.4 tot 14 ml/l); immersiebad: 0.7 tot 3% (5 tot 22ml/l)
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Volume (metrisch) Type verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Volume (metrisch) Type verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10729301
Bekijk documenten
Brand™
44003
2 l Fles This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10739301
Bekijk documenten
Brand™
44005
5 l Jerrican This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
  • Liquid, alkaline high-performance concentrate for immersion and ultrasonic baths. Universal cleaner for laboratory equipment and instruments made of glass, porcelain, plastic, rubber and metal
  • Items are cleaned in about 10 to 30 minutes, without mechanical help
  • Mucasol™ replaces chromosulfuric acid, is free from chlorine and caustic alkalis, is non-toxic, nonaggressive and biodegradable
  • Prolonged exposure of zinc and non-anodized aluminum surfaces should be avoided
Specificatie
Specificatie
Mucasol universele reinigingsmiddelen
Lichtgroen
Ultrasoon bad: 0.2 tot 2% (1.4 tot 14 ml/l); immersiebad: 0.7 tot 3% (5 tot 22ml/l)
∼11.5 (0.7%), ∼11.7 (3%)
Alkaline; >30% fosfaten, <5% anionische oppervlakteactieve stoffen, amfoterische oppervlakteac
Voor immersie- en ultrasone baden. Universele reiniger voor laboratoriumapparatuur en -instrumenten vervaardigd van glas, porselein, kunststof, rubber en metaal
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • mucasol
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Potassium PhosphateTribasic Trihydrate,Tetrapotassium pyrophosphate, Orthophosphoric acid