Learn More
Brand™ Mucasol™ Universal Detergent Liquid Concentrate
Cleans instruments made of glass, plastic, rubber, and metal in 10 to 30 minutes without mechanical help. BRAND™ Mucasol™ Universal Detergent Liquid Concentrate replaces chromosulfuric acid, is free from chlorine and caustic alkalis, is non-toxic, nonaggressive and biodegradable.
Merk: Brand™ 44003
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Liquid, alkaline high-performance concentrate for immersion and ultrasonic baths. Universal cleaner for laboratory equipment and instruments made of glass, porcelain, plastic, rubber and metal.- Items are cleaned in about 10 to 30 minutes, without mechanical help.
- Mucasol™ replaces chromosulfuric acid, is free from chlorine and caustic alkalis, is non-toxic, nonaggressive and biodegradable.
- Prolonged exposure of zinc and non-anodized aluminum surfaces should be avoided.
Ingredients:
- > 30% phosphates, < 5% anionic surfactants, amphoteric surfactants, complexing agents, corrosion inhibitors, auxiliary agents.
- Ultrasonic bath: 0.2 to 2% (1.4 to 14mL/L).
- Immersion bath: 0.7 to 3% (5 to 22mL/L).
- Lightgreen, clear liquid.
- Density: approx. 1.4g/mL. pH value (0.7%): approx. 11.5, pH value (3%): approx. 11.7.
Specificatie
Mucasol universele reinigingsmiddelen | |
Lichtgroen | |
Ultrasoon bad: 0.2 tot 2% (1.4 tot 14 ml/l); immersiebad: 0.7 tot 3% (5 tot 22ml/l) | |
Voor immersie- en ultrasone baden. Universele reiniger voor laboratoriumapparatuur en -instrumenten vervaardigd van glas, porselein, kunststof, rubber en metaal | |
2 l |
∼11.5 (0.7%), ∼11.7 (3%) | |
Alkaline; >30% fosfaten, <5% anionische oppervlakteactieve stoffen, amfoterische oppervlakteac | |
Fles | |
5/Pk. |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- mucasol
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Potassium PhosphateTribasic Trihydrate,Tetrapotassium pyrophosphate, Orthophosphoric acid