Learn More
MBL Volumetrics™ Rotaflo™-buret van borosilicaatglas, klasse B, met PTFE-kraan
Vervaardigd uit borosilicaatglas. MBL Volumetrics™-buret van borosilicaatglas, klasse B, met glazen kraan, voldoet aan ISO 385-normen. Verwisselbare vervangende kranen zijn verkrijgbaar in geval van verlies of beschadiging. Schaalverdeling van blauw glazuur zorgt voor eenvoudige volume-inschatting.
31.95 - 54.10
Specificatie
Materiaal | Borosilicate Glass |
---|---|
Schaalverdeling | 0.2 mL, Blue |
Materiaal afsluitkraan | Glass |
Type | Volumetric Buret |
Class | Class B |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
12411567
|
MBL
BRB060P |
100 mL |
54.10
1 stuk |
|
|||||
12491557
|
MBL
BRB056P |
25 mL |
32.05
1 stuk |
|
|||||
12481557
|
MBL
BRB050P |
10 mL |
31.95
1 stuk |
|
|||||
12401567
|
MBL
BRB058P |
50 ml |
44.70
1 stuk |
|
|||||
Beschrijving
- Conform ISO 385
- Kraan met boring van 1.5 mm
- Er zijn vervangende kranen beschikbaar in het geval van verlies of beschadiging - kranen zijn volledig verwisselbaar
- Schaalverdeling in eenvoudig af te lezen blauw email
- Gemaakt van borosilicaatglas
Specificatie
Borosilicate Glass | |
Glass | |
Class B |
0.2 mL, Blue | |
Volumetric Buret | |
ISO 385 |