Learn More
MBL Volumetrics™ Rotaflo™-buret van borosilicaatglas, klasse B, met PTFE-kraan
Vervaardigd uit borosilicaatglas. MBL Volumetrics™-buret van borosilicaatglas, klasse B, met glazen kraan, voldoet aan ISO 385-normen. Verwisselbare vervangende kranen zijn verkrijgbaar in geval van verlies of beschadiging. Schaalverdeling van blauw glazuur zorgt voor eenvoudige volume-inschatting.
Merk:  MBL BRB050P
25.51 EUR valid until 2025-06-13
Use promo code "24123" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12481557
  • 31.95 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Complies with ISO 385
  • 1.5mm Key bore
  • Replacement keys are available in the event of loss or damage - keys are fully interchangeable
  • Graduations in easy to read blue enamel
  • Manufactured from borosilicate glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
10 mL
Borosilicate Glass
750 mm
±0.05 mL
Class B
820 mm
0.2 mL, Blue
Glass
Volumetric Buret
ISO 385
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen