Learn More
Masterflex™ Masterflex™ BioPharm met platina behandelde siliconen pompslangen, transparant
Deze hoogwaardige siliconen pompslang garandeert optimale prestaties van uw Masterflex-pomp. Masterflex™ L/S™ BioPharm™-precisiepompslang van met platina behandelde siliconen is ideaal voor toepassingen op het gebied van farmacie, cosmetica, onderzoek en autoanalyse.
156.00 - 362.00
Specificatie
Autoclaveerbaar Autoclavable
Min. Operating Temperature (Metric) -59°C
Kleur Transparent
Max. Operating Temperature (Metric) 232°C
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Slangmaat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Slangmaat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11790999
Bekijk documenten
Masterflex™
96420-13
13
156.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
N/A
Currently Unavailable: We have no information when this product will be available.
Bekijk hier alternatieve producten
11731009
Bekijk documenten
Masterflex™
96420-17
17
274.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11741009
Bekijk documenten
Masterflex™
96420-18
18
362.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
De met platina behandelde siliconen pompslang is de beste keuze voor toepassingen met druk, aanzuighoogte, viskeuze vloeistoffen of lange levensduur van de slang.
  • Voldoen aan USP-klasse VI, EP, FDA, 3A, REACH,  RoHS,  ADCF
  • Lage absorptie; uitstekende biocompatibiliteit
  • Zeer laag niveau van extraheerbare stoffen; weer-, ozon-, corona-, stralingsbestendig
  • Samenstelling: Tygon® 3350 siliconen, met platina behandeld
  • Ultraglad; minimaliseert bacteriegroei
  • Goed voor basen, zout en alcoholen met lage of gemiddelde concentratie
  • Transparant, geurloos, smaakloos en niet-toxisch
Specificatie
Specificatie
Autoclavable
-59°C
Transparent
232°C