Learn More
Masterflex™ Masterflex™ BioPharm met platina behandelde siliconen pompslangen, transparant
Deze hoogwaardige siliconen pompslang garandeert optimale prestaties van uw Masterflex-pomp. Masterflex™ L/S™ BioPharm™-precisiepompslang van met platina behandelde siliconen is ideaal voor toepassingen op het gebied van farmacie, cosmetica, onderzoek en autoanalyse.
Merk: Masterflex™ 96420-18
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Platinum-cured silicon pump tubing is the best choice for applications involving pressure, suction lift, viscous fluids or long tubing life.- Complies with USP Class VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Low absorption; excellent biocompatibility
- Very low extractable; weather, ozone, corona, radiation resistant
- Formulation: Tygon™ 3350 silicone, platinum cured
- Ultra-smooth; minimizes bacterial growth
- Good for mild to medium concentration bases, salt and alcohols
- Transparent, odorless, tasteless and nontoxic
Specificatie
Ja | |
BioPharm (met platina behandelde silicone) | |
Farmaceutische, cosmetische, onderzoeks- en autoanalysetoepassingen | |
18 | |
3/8 inch | |
Transparant | |
510 mm | |
Pompslang |
7.9 mm | |
7.6 m | |
-59°C | |
3.8 tot 2300 ml/min. | |
6.7 m | |
15 psi | |
232°C |