Learn More
MARK1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 - 410.00
Specificatie
Antigeen MARK1
Concentratie 360 μg/mL
Toepassingen Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA
Classificatie Polyclonal
Conjugaat Unconjugated
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16851145
Bekijk documenten
Proteintech
21552-1-AP-20UL
20 μL
145.00
20µL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
16841145
Bekijk documenten
Proteintech
21552-1-AP-150UL
150 μL
410.00
150µL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
The MARK1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human MARK1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The MARK1 antibody has been validated for the following applications: IHC, IP, WB, ELISA analysis.
Specificatie
Specificatie
MARK1
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG
360 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
4139