Learn More
Buerkle™ LDPE Lid for Rectangular Container
Buerkle™ LDPE Lid for Rectangular Container is suitable for use with Buerkle™ Rectangular Containers.
282.00 - 549.00
Specificatie
Producttype | Container Lid |
---|---|
Materiaal | LDPE |
Vorm | Rectangular |
Type sluiting | Lid |
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10125903
|
Buerkle™
3440-0481 |
48 L Container |
282.00
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15892725
|
Buerkle™
3440-0501 |
50 L Container |
380.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11911471
|
Buerkle™
3440-4001 |
50 L Container |
549.00
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
- Linear LDPE
- Translucent
- For use with rupture proof rectangular containers
Specificatie
Container Lid | |
LDPE | |
Rectangular | |
Lid |