Learn More
Buerkle™ LDPE Lid for Rectangular Container
Buerkle™ LDPE Lid for Rectangular Container is suitable for use with Buerkle™ Rectangular Containers.
Merk:  Buerkle™ 3440-0481
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10125903
  • 282.00 / 1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Linear LDPE
  • Translucent
  • For use with rupture proof rectangular containers
Specificatie
Specificatie
Container Lid
Rectangular
Transparent
LDPE
Lid
48 L Container
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen