Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Potter-Elvehjem Tissue Grinders
With serrated PTFE pestle and graduated tube
134.00 - 276.00
Specificatie
Producttype Stamper en buisje met schaalverdeling
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Capaciteit Schaalverdeling Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Capaciteit Schaalverdeling Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10604393
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
885510-0020
0.13 ounce, 4 ml 0.5 tot 4 ml
276.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
17740888
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
885510-0022
1.01 oz., 30mL 2 to 25mL
182.00
Toevoegen aan winkelmandje
17730888
Bekijk documenten
DWK Life Sciences
885510-0021
0.33 oz., 10mL 1 to 9mL
134.00
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
With serrated PTFE pestle and graduated tube
  • Radial serrations on the lower portion of PTFE pestle deliver homogenate into cylindrical portion of tube
  • Stainless-steel pestle shaft
  • Graduations fused into the glass tube
  • Tubes and pestles are interchangeable
Specificatie
Specificatie
Stamper en buisje met schaalverdeling