Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Potter-Elvehjem Tissue Grinders
With serrated PTFE pestle and graduated tube
Merk:  DWK Life Sciences 885510-0022
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 17740888
  • 182.00 /
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
With serrated PTFE pestle and graduated tube
  • Radiale tanden op het onderste gedeelte van de stamper van PTFE zorgen dat homogenaat in het cilindrische gedeelte van het buisje terechtkomt
  • Stamperschacht van roestvrij staal
  • Schaalverdeling versmolten in het glazen buisje
  • Buisjes en stampers zijn verwisselbaar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
22
6mm
30 mL
2 to 25mL
225mm
160mm
0.23 in.
1.01 oz.
Pestle and Graduated Tube
8.85 in.
6.2 in.
1.01 oz., 30mL
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen